Learn More
Kartell™ Tubos de silicona K70
Formulado de silicio. Los tubos Kartell Silicon K70™ son flexibles y transparentes. El tubo de silicona es ideal para transferencias de líquidos fiables y precisas.
Marca: Kartell™ 0392900
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Formulados a partir de silicona. Los tubos Kartell™ Sylicon K70 son flexibles y transparentes. El tubo de silicona es ideal para transferencias de líquidos fiables y precisas.
Flexible y transparente
Temperatura: + 200 °C/– 60 °C
Silicio
Especificaciones
FDA, USP, CLASE VI, A 50P60, EPC VI.2.3 | |
10 mm | |
Silicona | |
14 mm | |
Transparente |
Máx. Temperatura de funcionamiento (métrico)=200 °C | |
10 mm | |
14 mm | |
-60 °C |