Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
Marca: Deutsch Neumann™ 3100406
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
Descripción
- Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
- Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
- Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
- Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Edition | |
Silicona | |
25 m | |
Bombas peristálticas | |
1 rollo | |
60 (Shore A ±5) |
4 mm | |
6 mm | |
1 mm | |
-60 °C | |
Transparente | |
De – 60C a 200 °C |