Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with continuous bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Marca: Hirschmann™ 8905512
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Estructura de poro uniforme
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Rosa | |
9-11 mm | |
10/paq. | |
13 mm |
Tapón | |
Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo | |
Silicona |