Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silicone Sealing Rings
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01333214
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11526894
  • 161.12€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para tapones de rosca con orificio
  • Material: caucho de silicona (VMQ)
  • Con exterior de PTFE unido
Especificaciones
Especificaciones
14 mm
Silicona
29 mm
Para rosca 32 GL