Learn More
Norma de viscosidad rotacional para silicona, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 9970 mPa.s (25,00 °C), RT10000, Paragon Scientific™
Formulado específicamente para su uso con equipos con control de temperatura mínimo. Paquetes listos para usar, especialmente diseñados para eliminar la difícil limpieza de la cristalería de laboratorio de silicona. Un trabajo más seguro, menos desorden, menos residuos, mayor rendimiento.
Marca:  Paragon Scientific VIS-RT10K-600
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Código de producto. 16010510
  • 145.00€ / 600 ml
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Alertas:
Nota: Aplicable a todos los husillos con excepción del husillo L1, se deberían disponer más elementos cuando se utilice el husillo L1.
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • 600ml de producto suministrado en un ensayo listo para usar en el envase
  • 1 año de vida útil
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de métodos de prueba internacionales.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.