Learn More
Estándar de viscosidad rotativa de silicona
Formulado específicamente para su uso con equipos con control de temperatura mínimo. Se suministra en envases de ml600 listos para usar diseñados especialmente para eliminar la limpieza de material de vidrio de laboratorio, lo que es inherentemente difícil debido a la naturaleza de la silicona. Esta gama de estándares proporciona opciones de calibración y verificación para equipos de prueba de viscosímetro rotacional.
119.00€ - 270.00€
Código de producto | Marca | Viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000510
|
Paragon Scientific
VIS-RT100-600 |
100.7 mPa.s (25°C) |
139.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
16040510
|
Paragon Scientific
VIS-RT5-600 |
4.988 mPa.s (25°C) |
140.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
16020510
|
Paragon Scientific
VIS-RT250-600 |
251.5 mPa.s (25°C) |
120.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
16090500
|
Paragon Scientific
VIS-RT10-600 |
10.12 mPa.s (25°C) |
140.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
16050510
|
Paragon Scientific
VIS-RT50-600 |
50.49 mPa.s (25°C) |
148.00€
600 ml |
Fecha estimada de envío: 28-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16070510
|
Paragon Scientific
VIS-RT75-600 |
75.53 mPa.s (25°C) |
120.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
16030510
|
Paragon Scientific
VIS-RT350-600 |
357.0 mPa.s (25°C) |
120.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
15405413
|
Paragon Scientific
VIS-RT500-600 |
503.9 mPa.s (25°C) |
140.00€
600 ml |
Fecha estimada de envío: 08-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
12010763
|
Paragon Scientific
VIS-RT1K-600 |
1003 mPa.s (25°C) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15485403
|
Paragon Scientific
VIS-RT1K-600 |
1003 mPa.s (25°C) |
119.00€
600 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
12020763
|
Paragon Scientific
VIS-RT5K-600 |
5034 mPa.s (25°C) |
270.00€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
15465403
|
Paragon Scientific
VIS-RT12K-600 |
12423 mPa.s (25°C) |
120.00€
600 ml |
Fecha estimada de envío: 19-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
11964285
|
Paragon Scientific
VIS-RT30K-600 |
30036 mPa.s (25°C) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16060510
|
Paragon Scientific
VIS-RT60K-600 |
60139 mPa.s (25°C) |
120.00€
600 ml |
Inicie sesión para ver el stock |
11984285
|
Paragon Scientific
VIS-RT100K-600 |
100075 mPa.s (25°C) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- 600ml de producto suministrado en un ensayo listo para usar en el envase
- 1 año de vida útil
- Garantiza el cumplimiento total del protocolo de métodos de prueba internacionales.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Aplicable a todos los husillos con excepción del husillo L1, se deberían disponer más elementos cuando se utilice el husillo L1.
- Trabajo más seguro, menos desorden, menos desperdicio, mayor rendimiento.
600 ml |
Especificaciones
Líquida | |
Olor característico | |
100.7 mPa.s (25°C) | |
Incolora |
Líquido | |
Prueba en el envase del paquete | |
Silicone fluid | |
600 ml |
Nominal values quoted