Learn More
Gilson™ Tubos para bombas de silicona
Marca: Gilson™ F1825111
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Beschreibung
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Spezifikation
Tubos de bombas | |
0,6 mm | |
40 cm | |
Biológico | |
3,2 ml/min | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
Elastómero de silicona | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
4/paquete | |
Alto | |
de 230 °C |