Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 pump heads
Marca: Gilson™ F1825132
144.21 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Silicona
Especificaciones
Tubos de extensión | |
1 mm | |
300 cm | |
Biológico | |
7 ml/min | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
Elastómero de silicona | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
1 unidad | |
Alto | |
de 230 °C |