Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 pump heads
160.00€ - 163.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de extensión |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Elastómero de silicona |
Longitud global (métrico) | 300 cm |
Para utilizar con | Para cabezales de bomba MF1 y MF4 |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10452412
|
Gilson™
F1825131 |
3,2 ml/min |
163.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10748754
|
Gilson™
F1825133 |
21 ml/min |
160.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10062052
|
Gilson™
F1825132 |
7 ml/min |
160.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Silicone
Especificaciones
Tubos de extensión | |
Elastómero de silicona | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
1 unidad | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
300 cm | |
Biológico | |
Alto | |
de 230 °C |