Learn More
2-Etilhexanoato de silicio(IV), nominalmente 75 % en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon (IV) 2-ethylhexanoate |
CAS | 67939-81-5 |
Color | Amarillo |
Fórmula molecular | C32H60O8Si |
Número MDL | MFCD00269842 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1170 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Sinónimo | silicon 2-ethylhexanoate, tetrakis 2-ethylhexanoic acid, tetraanhydride with silicic acid, 2-ethylhexanoic acid tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,1',1,1'-tetraanhydride with silicic acid h4sio4, hexanoic acid, 2-ethyl-, tetraanhydride with silicic acid h4sio4, silicon 2-ethylhexanoate, min. 90, tris 2-ethylhexanoyloxy silyl 2-ethylhexanoate, silicon iv 2-ethylhexanoate in ethanol, silicic acid tetrakis 2-ethylhexanoic tetraanhydride, silicon iv 2-ethylhexanoate, nominally in ethanol |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Mostrar más |
Indicada para fabricación y uso en el laboratorio. No indicada para uso en bebidas