Learn More
Trajan™ Non-Deactivated Fused Silica GC Tubing
Used in a wide range of capillary GC, LC and Bioanalytical applications. Trajan Scientific and Medical™ Non-Deactivated Fused Silica GC Tubing is protected with a high temperature Polyimide resin
Marca: Trajan™ 062466
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones capilares de GC, LC y bioanalíticas
- Fabricados con sílice fundida de alta calidad
- Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
- Con un diámetro interior de 0,005 mm a 0,53 mm
Especificaciones
Tubos capilares | |
GC, LC y aplicaciones bioanalíticas | |
0,19 mm | |
Sílice |
No desactivado | |
0,075 mm | |
10 m |