Learn More
BRAND™ Tubo de bureta compacta Boro 3.3 SILBERBRAND™
Bureta de clase B económica con llave de paso PTFE extraíble y punta de PP
Marca: BRAND™ 10014
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
Descripción
Especificaciones
Límite de error: 0,10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
2 | |
50 ml | |
Clase B |
50 ml | |
0,1 ml | |
Llave de paso de PTFE extraíble y punta de PP | |
Bureta compacta | |
DIN EN ISO 385 |