Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature Series ClarifierTM 1, 2.
Marca:  Epredia™ 7442
107.35 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-19-7 Peso : 15.14000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10096348
  • 113.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Mejora el contraste entre los núcleos y el citoplasma
  • Aumenta la transparencia celular
  • Elimina la tinción de fondo causada por un exceso de adhesivo de tejido
  • Elimina la tinción de hematoxilina no deseada del adhesivo sin afectar a la tinción del núcleo
Nota:
  • Clarifier 1 se recomienda con hematoxilina 7211 y hematoxilina 1
  • Clarifier 2 se recomienda con hematoxilina 7212 y hematoxilina 2
Especificaciones
Especificaciones
Clarifier 2
4 x 1 gal.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid