Learn More
SHP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | SHP2 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819654
|
Proteintech
20145-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16809654
|
Proteintech
20145-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains two tandem Src homology-2 domains, which function as phospho-tyrosine binding domains and mediate the interaction of this PTP with its substrates. This PTP is widely expressed in most tissues and plays a regulatory role in various cell signaling events that are important for a diversity of cell functions, such as mitogenic activation, metabolic control, transcription regulation, and cell migration. Mutations in this gene are a cause of Noo syndrome as well as acute myeloid leukemia.Especificaciones
SHP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P35235, P41499, Q06124 | |
19247, 25622, 5781 | |
SHP2 Fusion Protein Ag13660 | |
Primary | |
-20°C | |
PTPN11 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BPTP3, CFC, NS1, PTP 1D, PTP 2C, PTP2C, PTPN11, SH PTP2, SH PTP3, SHP 2, SHP2, SHPTP2 | |
PTPN11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |