Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liners
Provides excellent analysis for a wide range of compounds.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0920425
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Revestimiento para GC-2010 | |
1,5 mm | |
3 deflectores de PTV para Shimadzu |
Revestimientos de entrada PTV 3 con deflectores | |
3,1 mm | |
Vidrio de borosilicato |