Learn More
Epredia™ Tijeras de Metzenbaum rectas Shandon™
Para conseguir mayor precisión y calidad, utilice las tijeras de Metzenbaum rectas Epredia™ ShandonTM, disponibles en las categorías premium y estándar.
Marca: Epredia™ 79201
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Para conseguir mayor precisión y calidad, utilice las tijeras de Metzenbaum rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías premium y estándar.
Calidad uniforme- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
- Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
Especificaciones
Metzenbaum Scissors | |
Premium | |
14 cm |
Straight | |
5.5 in. |