Descripción
Para conseguir mayor precisión y calidad, utilice las tijeras de Metzenbaum rectas Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en las categorías premium y estándar.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Metzenbaum Scissors |
| Blade Style | Straight |
| Grado | Premium |
| Longitud (imperial) | 5,5 in |
| Longitud (métrico) | 14 cm |