Learn More
Epredia™ Tinción Shandon™ EA-50
Diferencie claramente los componentes celulares con los tonos rosa, verde y azul-verde gracias a la tinción Epredia™ ShandonTM EA-50.
Marca: Epredia™ 6766002
155.71 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 3.95000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Diferencie claramente los componentes celulares con los tonos rosa, verde y azul-verde gracias a la tinción Thermo Scientific™ Shandon™ EA-50.
- Tinción citoplásmica policromática
- Colorante certificado para tinciones biológicas
Especificaciones
Tinción de componentes celulares | |
4 l |
Seguridad y manipulación
- Cytological stain EA-50 / EA-65
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye