Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo Shandon™ Cytospin™, frasco
Store specimens or unstained slides for weeks without adverse effect with Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
Marca:  Epredia™ 9990323
Detalles adicionales : Peso : 6.35030kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12638016
  • 236.00€ / paquete de 125
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Envasados en una cómoda botella dispensadora o en vasos de muestras pre-rellenados
  • Combinación lista para el uso de alcohol/CARBOWAX™ (PEG) para la recogida y fijación directas de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Líquido colector Cytospin; 120 ml; cubetas
120 ml
Combinación de alcohol/carbowaxreg (PEG)