Learn More
Memmert™ Dispositivo de agitación para baños de agua incluido el marco de soporte
Dispositivo de agitación con marco de soporte
Marca:  Memmert™ WTB24SV1524
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17150365
  • 855.00€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Requiere cubierta de dos vertientes
  • Tensión de 230 V, 50/60 Hz
  • Solicitar cestillo de soporte por separado
  • Incluye bastidor de soporte, frecuencia de agitación de 35 a 160 golpes por minuto (movimiento horizontal hacia atrás/hacia delante)
Especificaciones
Especificaciones
WTB24
Dispositivo de agitación para baños de agua incluido bastidor de soporte
35-160 rpm