missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGF29 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SGF29 |
|---|---|
| Concentración | 0.65 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16882645
|
Proteintech
24061-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16872645
|
Proteintech
24061-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCDC101 is a subunit of 2 histone acetyltransferase complexes: the ADA2A -containing -TAF9 /PCAF acetylase (STAGA) complex. Both of these complexes contain either GCN5 or PCAF, which are paralogous acetyltransferases.Especificaciones
| SGF29 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96ES7 | |
| 112869 | |
| SGF29 Fusion Protein Ag21261 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SGF29 |
| 0.65 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CCDC101, SGF29 | |
| SGF29 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto