missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGF29 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872645 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16872645 150 μL 150 microlitros
16882645 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16872645

Marca: Proteintech 240611AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC101 is a subunit of 2 histone acetyltransferase complexes: the ADA2A -containing -TAF9 /PCAF acetylase (STAGA) complex. Both of these complexes contain either GCN5 or PCAF, which are paralogous acetyltransferases.

Especificaciones

Antígeno SGF29
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SGF29
N.º de referencia del gen Q96ES7
Alias de gen CCDC101, SGF29
Símbolos de los genes SGF29
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SGF29 Fusion Protein Ag21261
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.