Learn More
SGF29 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16882645 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16882645 20 μL 20 microlitros
16872645 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16882645
Marca: Proteintech 240611AP20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC101 is a subunit of 2 histone acetyltransferase complexes: the ADA2A -containing -TAF9 /PCAF acetylase (STAGA) complex. Both of these complexes contain either GCN5 or PCAF, which are paralogous acetyltransferases.
Spezifikation
Antígeno SGF29
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SGF29
N.º de referencia del gen Q96ES7
Alias de gen CCDC101, SGF29
Símbolos de los genes SGF29
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SGF29 Fusion Protein Ag21261
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.