Learn More
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Fixed needle autosampler syringes. For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
Marca:  Trajan™ 0029861
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268463
  • 351.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
26 G
Jeringa para muestreador automático AS3000, AS2000 y AS200/800GC
10 μl
0,47 mm
6/paq.
50 mm