Learn More
Trajan™ Thermo Scientific AS3000, AS2000 and AS200/800GC Autosampler Syringe
Fixed needle autosampler syringes. For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
Marca:  Trajan™ 0029801
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13425072
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
26 G
Jeringa para muestreador automático AS3000, AS2000 y AS200/800GC
10 μl
0,47 mm
1/paq.