Learn More
Trajan™ Jeringas para válvulas Rheodyne y Valco
Square cut needle with no electrotaper
Marca: Trajan™ 005300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Square cut needle with no electrotaper
- Las puntas son de 50 mm (2 pulgadas) y calibre 22 y tienen un DE de 0,71 mm (0,028 pulgadas)
Especificaciones
22 G | |
0,71 mm | |
Jeringa manual con aguja LC | |
Unidad | |
Romo | |
Fijo |
0,028 in | |
2 pulg | |
100F-LC | |
100 μl | |
Válvulas Rheodyne y Valco |