Learn More
Trajan™ SolGel WAX Columns
Polyethylene Glycol (PEG) in a Sol-Gel matrix. Robust, high temperature polar WAX phase
Marca: Trajan™ 054785
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Enlace de polietilenglicol
- Columna de alta temperatura muy robusta
- Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
- Fase polar
- De bajo sangrado e inerte
Especificaciones
0,53 mm | |
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo | |
280 °C | |
30 °C a 260/280 °C | |
30 m | |
Polar |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
Polietilenglicol | |
Ácidos, Aminas alifáticas, Aminas aromáticas, Análisis de bebidas alcohólicas, Aceites esenciales, Alimentos: FAME, Fenoles, Acetatos de alditol (azúcares) | |
1 μm | |
SolGel-Wax | |
Sílice fundido |