Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Marca: SGE™ 073200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Hechos del mismo materia, el empalme y la tuerca se expanden y contraen al mismo ritmo cuando la temperatura sube o baja. Se utiliza con la mayoría de las principales interfaces de instrumentos para GC/MS.
Férulas SilTite
- No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
- Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
- La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
- Ideal para aplicaciones de alta presión
- Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
- Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
- Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
- La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
- Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
- Reutilizable
- Para conexiones de la interfaz GC/MS: 10 Empalmes y 2 tuercas
- Para inyectores con o sin divisiones: 10 empalmes, 2 tuercas y 2 cierres de entrada SilTite con base de oro
Especificaciones
0,1 to 0,25 mm de DI Columna | |
metálica | |
10/paq. |
Conexiones de la interfaz GC/MS | |
Kit de férulas | |
Diez empalmes de 0,4 mm de DI y 2 tuercas |