Learn More
SGE™ Tuercas y juntas de base SilTite de repuesto para kits básicos de empalmes SilTite™
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Marca: SGE™ 073400
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para su uso con kits básicos de empalmes SilTite SGE
Tuercas SilTite
- Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
- La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
- Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
- Reutilizable
Especificaciones
Empalme de metal SilTite | |
Para inyector con o sin divisiones | |
Junta de la base de oro de entrada |
Compatible con el inyector dividido/sin división Agilent | |
metálica | |
2/paq. |