Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
Marca:  Trajan™ 006300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10209060
  • 71.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para las válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, Valco y SSI
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo)
0,37 mm
0,028 mm
1 por unidad
LC
22 G
6,5 mm
Jeringa manual
250 μl
Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco