missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto con punta de cúpula
Agujas de calidad para las jeringas SGE
Marca: Trajan™ 039827
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el estilo de la punta y el diámetro exterior
Especificaciones
19 G | |
0,042 in | |
1,07 mm | |
2,7 in | |
5/paq. | |
bisel |
0,025 in | |
0,65 mm | |
Punta de cúpula | |
Aguja Luer Lock | |
70 mm |