Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 5μL eVol™ NMR Syringes
For gas chromatography systems
46.60€ - 50.50€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Calibre de aguja | 25 G |
Diámetro exterior (imperial) | 0,019 in |
Diámetro exterior (métrico) | 0,5 mm |
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12907606
|
Trajan™
036910 |
0,11 mm | 50 mm |
50.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12967606
|
Trajan™
036920 |
0,2 mm | 115 mm |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Especificaciones
Stainless Steel | |
0,019 in | |
Aguja de repuesto | |
Jeringa eVol NMR (5 μl) |
25 G | |
0,5 mm | |
bisel |