Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Replacement Needles for 25 to 500uL Syringes for use in Chromatography
Marca: Trajan™ 038138
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Stainless Steel | |
0,24 mm | |
0,24 mm | |
0,63 mm | |
7 pulg | |
2/paq. | |
bisel |
23 G | |
0,024 in | |
0,63 mm | |
Cromatografía | |
Aguja de repuesto | |
50 μl |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.