Learn More
Trajan™ PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Tubing can be used for sealing with conventional metal or polymer ferrule systems.
Marca:  Trajan™ 0624352
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15218783
  • 104.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Robustez: tubos con exterior de polímero PEEK e interior de sílice fundida
  • Pared de superficie lisa que proporciona unas excelentes características de caudal
  • Compatibile con la mayoría de los disolventes orgánicos
  • Inercia: características de absorción extremadamente bajas
  • DI preciso
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de conducción
1,5 mm
0,175 mm
100 mm