Learn More
Trajan™ PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing. Trajan Scientific and Medical™ PEEKsil™ Tubing can be used for sealing with conventional metal or polymer ferrule systems.
Brand: Trajan™ 0624351
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
- Robustez: tubos con exterior de polímero PEEK e interior de sílice fundida
- Pared de superficie lisa que proporciona unas excelentes características de caudal
- Compatibile con la mayoría de los disolventes orgánicos
- Inercia: características de absorción extremadamente bajas
- DI preciso
Specifications
Tubos de conducción | |
1,5 mm | |
0,175 mm | |
50 mm |