Learn More
Trajan™ GC Stainless Steel Nuts
Provide optimum system connections for SGE fittings.
Marca:  Trajan™ 18500002
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289193
  • 28.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con conectores SGE.
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
Tuerca para columna GC
Llave AF de 4,57 × 6,35 mm (3/16 × 1/4 pulgadas)
Conectores normales o cortos SGE
3/16 pulg
Acero inoxidable