Learn More
SGE™ Septos GC: TCS
Diseñado específicamente para su uso en instrumentos para GC (HP) Agilent Technologies™
Marca: SGE™ 041854
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Septos de la TCS
- Septos de silicona de triple capa recubiertos de PTFE para aplicaciones a temperaturas medias o altas
- Buena durabilidad y muy buen resellado
- Excelente resistencia a los disolventes y a las roturas
- Temperatura máxima: 280 °C (536 °F)
Especificaciones
280 °C | |
50/paq. |