Learn More
SGE™ Revestimientos FocusLiners™ de entrada para GC™
Results in lower mass discrimination
Marca: SGE™ 092219
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Da lugar a una menor discriminación en masa
- Para diversos instrumentos para GC
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
- Incluye dos secciones cónicas que fijan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento
- Proporcionan una excelente reproducibilidad
Especificaciones
Lana de cuarzo | |
25/paq. | |
0,4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Revestimiento Fast FocusLiner con división/sin división | |
7,85 cm | |
0,63 cm |