Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Replacement SilTite ferrules for SilTiteμ-Union
Marca: Trajan™ 073571
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las μ-uniones SilTite proporcionan una baja masa térmic: 9 mm de longitud y < 0,5 g de masa
- Cero volumen muerto para una forma de pico optimizada
- Los empalmes de acero inoxidable químicamente desactivados proporcionan inercia al sistema
- Robusto y estable para ciclos de alta temperatura y presión
Especificaciones
Empalmes de repuesto para μ-uniones SilTite | |
Acero inoxidable | |
0,53 mm de diámetro interior Primera columna y segunda columna con orificios de 0,8 mm |