Learn More
Trajan™ Diamond GC Needles for 100 to 500μL Manual Syringes
Removable needle design ensures carryover levels are reduced even lower than the best fixed needle syringes available. Trajan Scientific and Medical™ Diamond GC Needles for 100 to 500μL Manual Syringes are MS ready and designed to improve the sensitivity of your MS results.
Marca: Trajan™ 0355313
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Con revestimiento hidrófilo ultrasuave | |
0,012 in | |
0,32 mm | |
2 pulg | |
51 mm | |
Jeringa manual (de 100 a 500 μl) |
23 G | |
0,024 in | |
0,6 mm | |
Aguja GC | |
bisel |