Learn More
Trajan™ Diamond GC Needles for 100 to 500μL Manual Syringes
Removable needle design ensures carryover levels are reduced even lower than the best fixed needle syringes available. Trajan Scientific and Medical™ Diamond GC Needles for 100 to 500μL Manual Syringes are MS ready and designed to improve the sensitivity of your MS results.
Marca:  Trajan™ 0355323
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13117926
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mejorar la sensibilidad de su análisis de MS:
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
Con revestimiento hidrófobo ultrasuave
0,012 in
0,32 mm
2 pulg
bisel
23 G
0,024 in
0,6 mm
Aguja GC
Jeringa manual (de 100 a 500 μl)