Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
Used with Rheodyne™ and Valco™ Valves. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle have a 22 gauge.
Marca: SGE™ 002335
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Aguja fija
- Para su uso con válvulas Rheodyne™ y Valco™
Especificaciones
Jeringa | |
Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne™, instrumental SSI y Valco | |
50,8 mm | |
0,71 mm |
22 G | |
Jeringa de aguja extraíble con émbolo extraíble | |
0,028 in | |
10 μl |