Learn More
Trajan™ SGE™ 100% Graphite Ferrules
Use in Agilent Technologies™ (HP) detectors and injectors at atmospheric pressure (e.g., FID)
Marca:  Trajan™ 072635
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11972627
  • 58.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use in Agilent Technologies™ (HP) detectors and injectors at atmospheric pressure (e.g., FID)
  • El grafito 100 % liso es poroso al oxígeno
  • Forma un sello estable con columnas capilares
  • Reutilizable en otras columnas capilares
  • Temperatura máxima: 450 °C (842 °F)
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
  • Las SG-072635 y SG-072636 presentan un estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a tuercas capilares estándar del inyector/detector HP
  • No para interfaz GC/MS
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía GC, para inyectores y detectores a presión atmosférica, para columnas con DI 0,01 t
Para columnas con DI Entre 0,1 y 0,32mm
450 °C
0,05 cm
0,019 in
100 % de grafito
Férrula