Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Varian Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
80.00€ - 1345.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimientos de entrada para GC |
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12993971
|
Trajan Scientific and Medical™
09203725 |
25/paq. |
1345.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12654935
|
Trajan Scientific and Medical™
092037 |
5/paq. |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12983971
|
Trajan Scientific and Medical™
09203701 |
1 unidad |
80.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Especificaciones
54 mm | |
Revestimientos de entrada para GC | |
3,4 mm | |
5 mm |