Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas serológicas
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
51.05€ - 162.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Graduaciones | Sí |
Color | Transparente |
Tipo | Pipeta serológica |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17524725
|
Thermo Scientific™
170356T |
10 mL | 346 mm |
64.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17534725
|
Thermo Scientific™
170357T |
25 mL | 308 mm |
85.25€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17514725
|
Thermo Scientific™
170355T |
5 mL | 341 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17594715
|
Thermo Scientific™
170353T |
1 mL | 268 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17504725
|
Thermo Scientific™
170354T |
2 mL | 272 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17544725
|
Thermo Scientific™
170358T |
50 mL | 346 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
- Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección del volumen
- Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 %
- Envoltorio de papel/plástico que permite una fácil apertura
- Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
- Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
- Apirógenos
- No citotóxicos
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Sin ADN humano
- Sin EEB/EET
Especificaciones
Estéril | |
Transparente | |
Sí |
Sí | |
Pipeta serológica | |
Pipeteador |