Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas serológicas
Código de producto. 17594715
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Longitud (métrico):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 200
paquete de 5
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
17594715 1 mL 268 mm paquete de 500
17504725 2 mL 272 mm paquete de 5
17514725 5 mL 341 mm paquete de 200
17524725 10 mL 346 mm paquete de 200
17534725 25 mL 308 mm paquete de 150
17544725 50 mL 346 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17594715 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 170353T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
  • Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección del volumen
  • Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 %
  • Envoltorio de papel/plástico que permite una fácil apertura
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduaciones Sí
Color Transparente
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud (métrico) 268 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Pipeteador