Learn More
BINDER™ Serie MKT - Cámaras de clima variable, para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica
Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos.
Marca: BINDER™ 9020-0387
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -70 °C a + +180 °C
- 4 contactos de relé de tensión cero
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- BINDER Software de multigestión APT-COM™ Basic Edición
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Orificio de acceso con enchufe de silicona
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- Calentamiento de puerta
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Especificaciones
40 kg | |
734 l | |
Sin iluminación | |
Cámara climática | |
MKT720-400 V | |
1620 x 1195 x 2005 mm | |
400 V | |
22,5 A |
MKT720-400 V, estándar, serie MKT: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura bajo ampliado, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
De -70 °C a +180 °C | |
TFT táctil | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
610 kg | |
13 kW | |
50 Hz |