Learn More
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband
3M™ Series G3000 Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
Marca: 3M™ 7000108344
Detalles adicionales : Peso : 3.07000kg
Descripción
- Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
- Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
- El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
- Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
- Aislamiento eléctrico de 1000 Vac.
- Cinta de cuero suave fácil de reemplazar para el más alto nivel de confort e higiene.
Especificaciones
Amarillo | |
ABS estabilizado ante UV | |
De 54 a 62 cm | |
No |
Banda de cuero para el sudor | |
Casco | |
330 g |