Learn More
Robu™ Disco de filtro biplano de porosidad serie 16 0
Marca:  Robu™ 16120
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10275451
  • 99.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Pack.
Disco de filtro
7,5 mm
120 mm