Learn More
Robu™ Placas filtrantes de porosidad de la serie 15 00
Marca:  Robu™ 15259
Detalles adicionales : Peso : 0.03230kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16882766
  • 42.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Pack.
Placa de filtro
3 mm
25 mm